Learn More
4-Yodo-1H-pirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15412838 1 g 1 g
15422838 5 g 5 g
15432838 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15412838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56369.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.975 g/mol
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó 4-yodopirazol en una síntesis de heterobiales mediada por indio. Se somete a yodación en presencia de yodo e hidróxido amónico para producir 3,4-di-yodo- y 3,4,5-tri-yiodo-pirazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3469-69-0
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.975
Número MDL MFCD00005244
Clave InChI LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirazol
SMILES C1=C(C=NN1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1H-pyrazole
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.97
Porcentaje de pureza 99%