missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress

Código de producto. p-200098786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467218 10 mg 10 miligramos
16463556 25 mg 25 miligramos
16439747 5 mg 5 miligramos
16463237 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467218

Marca: Medchem Express HY16950

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.

4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Hydroxytamoxifen
CAS 68047-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (Z)-4-Hydroxytamoxifen trans-4-Hydroxytamoxifen (Z)-Afimoxifene
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 20 mg/mL (51.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 387.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.51
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.