Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Código de producto. 18017025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18017025 150 μL 150 microlitros
18088945 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18017025
Marca: Proteintech 685381IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno 4-Hydroxynonenal
Aplicaciones ELISA
Clon 2C1D10
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes 4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a