Learn More
4-Hidrocumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-144572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10568480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10578480 100 g Frasco de plástico 100 GR
10182770 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10568480
Marca: Thermo Scientific Acros 121100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-38-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00006856
Clave InChI OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 215°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 488
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,acetone and ether
Nombre IUPAC 4-hidroxicromen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido