Learn More
4-Hidroxichalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11418186 5 g 5 g
11428186 25 g 25 g
11438186 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11418186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15307.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20426-12-4 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
4-Hydroxychalcone is used as anti-angiogenesis, antineoplastic. It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxichalcona se utiliza como antineoplásico para antiangiogénesis. También se utiliza como intermediario orgánico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20426-12-4
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.26
Número MDL MFCD00016488
Clave InChI PWWCDTYUYPOAIU-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo 4-hydroxychalcone, 4-hydroxy chalcone, 2e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, unii-jo97q47vbu, jo97q47vbu, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 2228
PubChem CID 5282361
ChEBI CHEBI:34423
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES OC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxychalcone
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2049155
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxychalcone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Hydroxychalcone