Learn More
4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10641555 1 g Frasco de vidrio 1 g
10119132 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10641555
Marca: Thermo Scientific Acros 366960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52602-39-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52602-39-8
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD02178385
Clave InChI UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxycarbazole, 4-hydroxy carbazole, ccris 5300, chembl46723, 4-hydroxycarbazol, 4-hydroxy-carbazole, pubchem9190, 4-hydroxy-9h-carbazole, acmc-209l0g
PubChem CID 104251
Nombre IUPAC 9H-carbazol-4-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycarbazole
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169°C to 173°C
Color Canela
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxycarbazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.