Learn More
4-Hidroxibenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419230 100 g Frasco de vidrio 100 g
10285250 25 g Frasco de vidrio 25 g
15109173 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10419230
Marca: Thermo Scientific Acros 121011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-42-4
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002355
Clave InChI NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
Nombre IUPAC (4-hidroxifenilo)-fenilmetanona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzophenone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132.0°C to 135.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4COC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 08,II,184
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo