Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387419 1 g 1 g
11397419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11387419 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27836.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.075 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 269409-70-3
Fórmula molecular C12H17BO3
Peso molecular (g/mol) 220.075
Número MDL MFCD02093756
Clave InChI BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
PubChem CID 2734624
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07
Porcentaje de pureza 97%