missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hidroxibenzamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7027457
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11411267

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24222.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 619-57-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 619-57-8
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007997
Clave InChI QXSAKPUBHTZHKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-benzamide, p-hydroxybenzamide, unii-9ou5yd093j, 4-hydroxy benzamide, 1,3,4,9-tetrahydro-2-hydroxybenzoyl-9-4-hydroxyphenyl methyl-6-methoxy-2h-pyrido 3,4-b indole, 4-oxidanylbenzamide, acmc-1apvc, para-hydroxybenzoic amide
PubChem CID 65052
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(O)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzamide
Punto de fusión 159°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1906921
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Hydroxybenzamide

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado