Learn More
4'-Hidroxi-3'-(trifluorometilo)acetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15497865 250 mg 250 miligramos
15444307 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15497865
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31691.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149105-11-3
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD01091005
Clave InChI HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 2775109
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 174°C to 177°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 95%