Learn More
4-Hidroxi-3-(trifluorometoxi)benzaldehído, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468135 250 mg 250 miligramos
15405357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32602.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is a fluorinated compound, which is used for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxi-3-(trifluorometoxi)benzaldehído es un compuesto fluorado, que se utiliza para la investigación bioquímica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53104-95-3
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD04973780
Clave InChI GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
PubChem CID 7018050
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza ≥98%