Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457617
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11457617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15676.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico es una matriz comúnmente utilizada en la espectrometría de masas MALDI. Es una matriz útil para una amplia variedad de péptidos y proteínas. Sirve como matriz para MALDI debido a su capacidad para absorber la radiación láser y también para donar protones (H+) al analito de interés.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-59-6
Fórmula molecular C11H12O5
Peso molecular (g/mol) 224.212
Número MDL MFCD00004401
Clave InChI PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2130006
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 98%