Learn More
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401658 5 g 5 g
11411658 25 g 25 g
11421658 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13929.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-83-4
Fórmula molecular C7H3I2NO
Peso molecular (g/mol) 370.92
Número MDL MFCD00016422
Clave InChI NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Punto de fusión 200°C to 207°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2364041
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.92
Porcentaje de pureza 97%