Learn More
4-Hidroxi-2-metiltio-6-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Punto de fusión | 176°C to 180°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu