Learn More
Ácido 4-hidroxi-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11329056 1 g 1 g
11339056 5 g 5 g
11349056 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11329056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20209.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 652-34-6 | C7H2F4O3 | 210.084 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxibenzoico puede utilizarse en la preparación de nuevos ligandos, el 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxibenzoato (C8H3F4o3) de metilo, combinando un grupo de extracción de electrones (C6F4) para ajustar la reactividad con un grupo de anclaje (CO2Me) para la inmovilización de soportes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-34-6
Fórmula molecular C7H2F4O3
Peso molecular (g/mol) 210.084
Número MDL MFCD00129952
Clave InChI FTLHGQOBAPTEHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy-benzoic acid, tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxy, f4-pohb, tetrafluoro-4-hydroxybenzoate, zlchem 412, acmc-1b1y5, ksc622i2b, 4-carboxy-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PubChem CID 98835
Nombre IUPAC ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxibenzoico
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Punto de fusión 148°C to 150°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 986011
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1
Porcentaje de pureza 97%