Learn More
4-Heptin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11347676 5 g 5 g
11357676 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11347676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 19781-81-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19781-81-8
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00041588
Clave InChI CXVIEBMEWKSONY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-heptyn-2-ol, acmc-1c9g1, cxviebmewksony-uhfffaoysa
PubChem CID 89225
Nombre IUPAC hept-4-yn-2-ol
SMILES CCC#CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptyn-2-ol
Densidad 0.88
Punto de ebullición 67°C to 68°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 5 g
Beilstein 2232633
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%