Learn More
Ácido 4'-formil(1,1'-bifenil)-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10025222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10025222 1 g 1 g
10698535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10025222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01260DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 70916-98-2
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD03424613
Clave InChI JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
PubChem CID 2794722
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 4-(4-formilfenil)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%