Learn More
4-Fluoroestireno, +97 %, estab. con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472487
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11472487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.142 g/mol
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoroestireno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de ácidos, bases, agentes oxidantes, halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-99-2
Fórmula molecular C8H7F
Peso molecular (g/mol) 122.142
Número MDL MFCD00000361
Clave InChI JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
Nombre IUPAC 1-etenil-4-fluorobenceno
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -36°C
Densidad 1.024
Punto de ebullición 145°C to 148°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1634203
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.14
Porcentaje de pureza ≥97%