Learn More
Bromuro de 4-fluorofenilmagnesio, solución 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799188 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402242 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño 100 ml
10597303 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10402242
Marca: Thermo Scientific Acros 377371000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-13-6 , 60-29-7
Fórmula molecular C6H4BrFMg
Peso molecular (g/mol) 199.31
Número MDL MFCD00009667
Clave InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Color Sin designar
Nombre de nota 2M Solution in Diethyl Ether
% mín. CAS 38.22, 57.96
% máx. CAS 42.04, 61.78
Fórmula lineal F(C6H4)MgBr
Concentración 2 to 2.2M
Densidad 1.0430g/mL
Nombre IUPAC Magnesio; fluorobenceno; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Envase Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Cantidad 100 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.