Learn More
Clorhidrato 4-fluorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10570761 10 g Frasco de vidrio 10 g
10195513 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10254770
Marca: Thermo Scientific Acros 119590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-85-8
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Peso molecular (g/mol) 162.59
Número MDL MFCD00012942
Clave InChI FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 275°C to 277°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NHNH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 15, I, 105
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno de (4-fluorofenil)hidracina
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.