Learn More
4-Fluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11453944 25 g 25 g
11463944 100 g 100 g
11473944 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11453944
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11945.14
Solicitar formato a granel o personalizado
4-fluorofenol, 99 %, C6H5FO, número CAS-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluoro-fenol, p-fluorofenol, fenol, p-fluoro, para-fluorofenol, fenol, 4-fluoro, 4-fluoro fenol, 4-fluoranilfenol, 500 g, 1362752, de 185 °C a 188 °C, 1,22, clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III, 206-736-0
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EL 4-fluorofenol es un compuesto fenólico fluorado con varias aplicaciones como reactivo de partida para la síntesis de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (80 mg/ml a 20 °C), dicloruro de metileno, cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-41-5
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.10
Número MDL MFCD00002316
Clave InChI RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
Nombre IUPAC 4-fluorofenol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenol
Punto de fusión 44°C to 50°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 185°C to 188°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 1362752
Información de solubilidad Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Fluorophenol