Learn More
4-Fluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-135448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723671 25 g Frasco de vidrio 25 g
10519610 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10723671
Marca: Thermo Scientific Acros 119560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 371-41-5 | C6H5FO | 112.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-41-5
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.10
Número MDL MFCD00002316
Clave InChI RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
Nombre IUPAC 4-fluorofenol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.0°C to 49.0°C
Color Beige amarillento a rosa
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 183
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methylene dichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.