Learn More
4'-Fluoroisobutyrofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11331969 1 g 1 g
11341969 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11331969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26036.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26393-91-9
Fórmula molecular C10H11FO
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD04038305
Clave InChI MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-2-metilpropan-1-ona
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoroisobutyrophenone
Índice de refracción 1.498
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.19
Porcentaje de pureza 97%