missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter de 4-fluorodifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11449327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11449327 25 g 25 g
11439327 5 g 5 g
11459327 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11449327

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21380.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188.20 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 330-84-7
Fórmula molecular C12H9FO
Peso molecular (g/mol) 188.20
Número MDL MFCD00055239
Clave InChI AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
Nombre IUPAC 1-Fluoro-4-fenoxibenceno
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Fluorodiphenyl ether
Índice de refracción 1.557
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.