missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Fluorobifenil-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11335489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11335489 250 mg 250 miligramos
11345489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11335489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50449.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 192863-46-0
Fórmula molecular C13H9FO
Peso molecular (g/mol) 200.212
Número MDL MFCD01631854
Clave InChI QENDTDXVOJYDLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl benzaldehyde, 4'-fluorobiphenyl-2-carbaldehyde, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 4'-fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde,4'-fluoro, acmc-20aop7, 4'-fluoro-2-biphenylcarbaldehyde, 4'-fluoro-biphenyl-2-carbaldehyde
PubChem CID 1392475
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4'-Fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.