Learn More
Bromuro de 4-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-134356 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712051 5 g Frasco de vidrio 5 g
10398570 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.03
Número MDL MFCD00000359
Clave InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl bromide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5170g/mL
Punto de ebullición 85.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5464 to 1.5484
Cantidad 5 g
Beilstein 05, II, 238
Gravedad específica 1.517
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.