Learn More
4-Fluorobenzoilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15408588 5 g 5 g
15498578 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15408588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61988.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4640-67-9 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in dimethylformamide, dimethyl sulfoxide.
Notes
Keep container tightly closed. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4640-67-9
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00662062
Clave InChI LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
PubChem CID 2783172
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Punto de fusión 84°C to 88°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido