Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide |
| Punto de fusión | 84°C to 85°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1968715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |