Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anisol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430408 5 g 5 g
11420408 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24563.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-fluoro-3-(trifluorometil)anisol es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127271-65-2
Fórmula molecular C8H6F4O
Peso molecular (g/mol) 194.13
Número MDL MFCD01631405
Clave InChI VUSCMOUYRPIURE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-4-methoxy-2-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl-4-fluoroanisole, pubchem8277, acmc-1c1b1, ksc800m0l, 1-fluoro-4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzene, 3-trifluoromethyl-4-fluoroanisole 4-fluoro-3-trifluoromethylanisole
PubChem CID 2774776
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metoxi-2-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.13
Porcentaje de pureza 97%