Learn More
4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11369925 1 g 1 g
11379925 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11369925
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-93-1
Fórmula molecular C8H6FNO3
Peso molecular (g/mol) 183.138
Número MDL MFCD00115369
Clave InChI PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-3-nitrofenol)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 45°C to 50°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2211976
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.14
Porcentaje de pureza 98%