Learn More
4-Fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15488965 1 g 1 g
15498965 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15488965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34496.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-92-3
Fórmula molecular C9H5F4N
Peso molecular (g/mol) 203.14
Número MDL MFCD22201068
Clave InChI LHJDUSUXBSSXAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzonitrile
PubChem CID 86277675
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido