Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11395485 1 g 1 g
11305495 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11395485
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19673.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82846-18-2
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD00272134
Clave InChI LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4178071
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 95%