Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzamida, 97 %
Código de producto. 15436327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15436327 250 mg 250 miligramos
15426327 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15436327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33509.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323966-41-1
Fórmula molecular C8H5F4NO2
Peso molecular (g/mol) 223.13
Número MDL MFCD18907236
Clave InChI MNJBQYPDEXYTJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzamide
PubChem CID 66523581
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorometoxi)benzamida
SMILES NC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.12
Porcentaje de pureza 97%