Learn More
Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11436410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11436410 1 g 1 g
11446410 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11436410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22824.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-01-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00024300
Clave InChI YLUCXHMYRQUERW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitro-benzoic acid, 4-fluoro-2-nitrobenzoic acid 2-nitro-4-fluorobenzoic acid, pubchem1311, acmc-1aim5, ksc497m7t, 2-carboxy-5-fluoronitrobenzene
PubChem CID 2737416
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 147°C to 150°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%