Learn More
Alfa Aesar™ 4-Etinilfenilacetonitrilo, 95 %
Código de producto. 15427628
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15427628
Marca: Alfa Aesar™ H61122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351002-90-9
Fórmula molecular C10H7N
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD05664204
Clave InChI CZUBOLAETAAHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylphenylacetonitrile, 2-4-ethynylphenyl acetonitrile, 4-ethynylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-ethynyl, 4-ethynylbenzeneacetonitrile, ksc497s1l
PubChem CID 16069314
Nombre IUPAC 2-(4-etinilfenil)acetonitrilo
SMILES C#CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylphenylacetonitrile
Densidad 1.037
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido