Learn More
4-Etinilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11905221
Marca: Thermo Scientific Acros 432950010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14235-81-5 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14235-81-5
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Clave InChI JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylacetylene, 4-ethynyl aniline, benzenamine, 4-ethynyl, p-aminophenylacetylene, 1-amino-4-ethynylbenzene, 4-aminophenyl acetylene, p-ethynylaniline, 4-ethynylaniline, 4-ethynyl-phenylamine, p-aminophenyl-acetylene
PubChem CID 3760025
Nombre IUPAC 4-etinilanilina
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethynylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 102°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethynylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.