Learn More
4-Etinilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3559305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10218423 1 g Frasco de vidrio 1 g
10773614 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10218423
Marca: Thermo Scientific Acros 390580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42472-69-5 | C10H8O | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42472-69-5
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD04974025
Clave InChI WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5123626
Nombre IUPAC 1-(4-etinilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Ethynylacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67.0°C to 70.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHCC6H4COCH3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-ethynylphenyl ethanone, 1-4-ethynyl-phenyl-ethanone, 4-acetylphenylacetylene, ethanone, 1-4-ethynylphenyl, 4'-ethynylacetophenone, 1-4-ethynylphenyl ethan-1-one, 4-acetylphenylethyne, 4-acetylphenyl acetylene, 1-4-ethynylphenyl-ethanone, ethanone,1-4-ethynylphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Ethynylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.