Learn More
4-Etilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-131608 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193240 25 g Frasco de vidrio 25 g
10521591 100 g Frasco de vidrio 100 g
10675772 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-75-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.15
Número MDL MFCD00006450
Clave InChI VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
Nombre IUPAC 4-etilpiridina
SMILES CCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylpyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -91°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9420g/mL
Punto de ebullición 164°C to 170°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)CH2CH3
Índice de refracción 1.5009 to 1.5029
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 243
Índice Merck 15, 3901
Gravedad específica 0.942
Información de solubilidad Solubility in water: ca 34g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.