Learn More
4-Etilfenilacetona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15483177 1 g 1 g
11453088 5 g 5 g
11463088 25 g 25 g
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15483177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18810.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 75251-24-0 | C11H14O | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75251-24-0
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00210429
Clave InChI DNAGWILBAXAZOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenylacetone, 1-4-ethylphenyl propan-2-one, 1-4-ethylphenyl-2-propanone, 4-ethylphenyl acetone, pubchem19953, 1-4-ethylphenyl acetone, 1-4-ethyl-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 7019273
Nombre IUPAC 1-(4-Etilfenil)propan-2-ona
SMILES CCC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenylacetone
Índice de refracción 1.512
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.