Learn More
4-Etilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258842 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306560 5 g Frasco de plástico 5 g
10616692 250 g Frasco de plástico 250 g
10724611 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11994661 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10306560
Marca: Thermo Scientific 118820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-07-9
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Clave InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Nombre IUPAC 4-etilfenol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41.0°C to 46.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 218.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06,472
Información de solubilidad Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.