Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-etilo-trans-beta-estirilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407785 250 mg 250 miligramos
15487775 1 g 1 g
15497775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30744.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870717-91-2
Fórmula molecular C16H23BO2
Peso molecular (g/mol) 258.17
Número MDL MFCD08276837
Clave InChI WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-etilfenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 46°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.17
Porcentaje de pureza 97%