Learn More
4-Etil-2-octanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11418827 5 g 5 g
11428827 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11418827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19956.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19780-78-0
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00046660
Clave InChI GVKBTEISGUWZEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethyl-2-octanol, 2-octanol, 4-ethyl, acmc-1bvb5, 4-ethyl-2-octanol, erythro + threo, 4-ethyl-2-octanol, threo + erythro
PubChem CID 542469
Nombre IUPAC 4-Etiloctan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-2-octanol
Nombre de nota erythro + threo
Índice de refracción 1.4361
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98%