Learn More
4-(Etoximetil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11439740 250 mg 250 miligramos
11449740 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11439740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50975.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265108-38-1
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD06247374
Clave InChI GXKNDCQREJHGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxymethyl piperidine, acmc-1cj5h, 4-ethoxymethyl-piperidine, piperidine, 4-ethoxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17233802
Nombre IUPAC 4-(etoximetil)piperidina
SMILES CCOCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxymethyl)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 98%