Learn More
4'-Etoxiacetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11483504 100 g 100 g
11493504 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11483504
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11200.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-44-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00009094
Clave InChI CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Ethoxyacetanilide
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1869238
Índice Merck 14,7204
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Ethoxyacetanilide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenacetin