Learn More
4-Etoxi-3-clorhidrato de nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11303676 5 g 5 g
11313676 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11303676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14743.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-etoxi-3-clorhidrato de nitropiridina actúa como intermedio utilizado en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de 3,4-diaminopiridina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensibles a la humedad.incompatible con el agente oxidante y los agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94602-04-7
Fórmula molecular C7H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 204.61
Número MDL MFCD01075663
Clave InChI HNMWMLXQJBWURC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 3-nitro-4-ethoxypyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitro-pyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrogen chloride, pyridine, 4-ethoxy-3-nitro-, monohydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridinehydrochloride, pubchem6674, labotest-bb lt00454779, 4-ethoxy-3-nitropyridine hcl, ksc496g1h
PubChem CID 12407497
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-nitropiridina; clorhidrato
SMILES CCOC1=C(C=NC=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼270°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3712456
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.61
Porcentaje de pureza 97%