Learn More
Ácido 4-etoxi-3-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400058 250 mg 250 miligramos
15490048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53308.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-08-0
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD06659870
Clave InChI GAFSYSHEDOIUSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3-methyl benzeneboronic acid, 4-ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-ethoxy-3-methylphenylboronicacid, boronic acid,b-4-ethoxy-3-methylphenyl, akos brn-0800, 4-ethoxy-3-methyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 3343227
Nombre IUPAC ácido (4-etoxi-3-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 97%