Learn More
Ácido 4-etoxi-2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15429277 1 g 1 g
15439277 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15429277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52538.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313545-31-2
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD04115659
Clave InChI MBEQXBKSJCOKJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-2-methylphenylboronicacid, 4-ethoxy-2-methylphenyl boronic acid, 5-ethoxytoluene-2-boronic acid, 4-ethoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-ethoxy-2-methylphenyl, acmc-1aexl, 2-methyl-4-ethoxybenzene boronic acid, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 16217476
Nombre IUPAC ácido (4-etoxi-2-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 163°C to 168°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 98%