Learn More
4-Dodecanona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11396826 10 g 10 g
11306836 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11396826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04192.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6137-26-4
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.323
Número MDL MFCD00015300
Clave InChI AVQSOIZWTINZLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dodecanone, octyl propyl ketone, acmc-1bh4v
PubChem CID 80226
Nombre IUPAC dodecan-4-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dodecanone
Densidad 0.83
Punto de ebullición 65°C (0.25 mmHg)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 10 g
Beilstein 1703138
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 99%