missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-dimetilaminocinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11487124 1 g 1 g
11497124 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11487124

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21549.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1552-96-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1552-96-1
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00004397
Clave InChI CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
PubChem CID 1540638
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamic acid
Punto de fusión ∼222°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1368533
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.