Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanopiperidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 201.0°C to 204.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96.0 to max. 104% min. (Argentometry) |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.